二苯甲酰基-L-酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (-)-O,O′-二苯甲酰-L-酒石酸
D3492-25G D3492-250G
TCIAD3492-25GEA 0 CNY
TCIAD3492-25G TCIAD3492-250G
二苯甲酰基-L-酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
二苯甲酰基-L-酒石酸
分子式: C₁₈H₁₄O₈
分子量: 358.31 g/mol
沸点: 234°C
MDL编号: MFCD00003074
CAS号: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&vid=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C