N-乙酰甘氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
A0093-25G A0093-500G
TCIAA0093-25GEA 0 CNY
TCIAA0093-25G TCIAA0093-500G
N-乙酰甘氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
N-乙酰甘氨酸
分子式: C₄H₇NO₃
MDL编号: MFCD00004275
CAS号: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Merck Index: 14,00080
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&vid=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %