5-溴-2-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B3451-1G B3451-5G
TCIAB3451-1GEA 0 CNY
TCIAB3451-1G TCIAB3451-5G
5-溴-2-(三氟甲基)吡啶 ≥98.0% (通过GC)
5-溴-2-(三氟甲基)吡啶
分子式: C₆H₃BrF₃N
沸点: 78°C
MDL编号: MFCD06657686
CAS号: 436799-32-5
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&vid=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 44.0 deg-C