10-Aminodecan-1-ol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1523-1G A1523-5G
TCIAA1523-1GEA 0 CNY
TCIAA1523-1G TCIAA1523-5G
10-Aminodecan-1-ol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
10-Aminodecan-1-ol
分子式: C₁₀H₂₃NO
沸点: 154°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02094313
CAS号: 23160-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&vid=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency