双十八烷基二甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二甲基二(十八烷基)溴化铵
D1975-25G
D1975-250G
TCIAD1975-25GEA
0
CNY
TCIAD1975-25G
TCIAD1975-250G
双十八烷基二甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
双十八烷基二甲基溴化铵
分子式:
C₃₈H₈₀BrN 分子量: 630.952 g/mol |
MDL编号:
MFCD00041975 CAS号: 3700-67-2 EINECS: 223-037-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 154.0 to 162.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |