巯基乙酸异辛酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0612-25ML T0612-500ML
TCIAT0612-25MLEA 0 CNY
TCIAT0612-25ML TCIAT0612-500ML
巯基乙酸异辛酯 ≥98.0% (通过GC)
巯基乙酸异辛酯
分子式: C₁₀H₂₀O₂S
闪点: 136°C
MDL编号: MFCD00022081
CAS号: 7659-86-1
EINECS: 231-626-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2953ffd3c98240810665a7e4dac1a87005b14b39&vid=2953ffd3c98240810665a7e4dac1a87005b14b39&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %