卡那霉素 ≥94.0% (以总氮计)
供应商: TCI
|
Danger
|
K0047-25G
K0047-5G
TCIAK0047-25GEA
0
CNY
TCIAK0047-25G
TCIAK0047-5G
卡那霉素 ≥94.0% (以总氮计)
卡那霉素
分子式:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S 溶点: 250°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00070253 CAS号: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 Merck Index: 14,05281 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 94.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +112 to +123 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 4.0 % |