2-噻吩乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 噻吩-2-乙酰氯
T1751-250G T1751-25G
TCIAT1751-250GEA 0 CNY
TCIAT1751-250G TCIAT1751-25G
2-噻吩乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-噻吩乙酰氯
分子式: C₆H₅ClOS
分子量: 160.62 g/mol
闪点: 85°C
MDL编号: MFCD00005456
CAS号: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&vid=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %