乳清酸一水合物 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,6-二氧代-1,2,3,6-四氢-4-嘧啶甲酸
O0065-25G O0065-500G
TCIAO0065-25GEA 0 CNY
TCIAO0065-25G TCIAO0065-500G
乳清酸一水合物 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
乳清酸一水合物
分子式: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
分子量: 156.10 g/mol (anhy)
MDL编号: MFCD00149398
CAS号: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Merck Index: 14,06876
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b05f1710918dec04715f78da776bc1dbb2d4441&vid=1b05f1710918dec04715f78da776bc1dbb2d4441&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Water 9.5 to 11.5 %