4-苄氧基-3-甲氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3599-25G B3599-5G
TCIAB3599-25GEA 0 CNY
TCIAB3599-25G TCIAB3599-5G
4-苄氧基-3-甲氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
4-苄氧基-3-甲氧基苯甲醛
分子式: C₁₅H₁₄O₃
沸点: 185°C
MDL编号: MFCD00003365
CAS号: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&vid=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C