铜铁试剂 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-亚硝基-N-苯基羟胺
C0646-25G C0646-500G
TCIAC0646-25GEA 0 CNY
TCIAC0646-25G TCIAC0646-500G
铜铁试剂 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
铜铁试剂
分子式: C₆H₉N₃O₂
溶点: 164°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00078422
CAS号: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&vid=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Lambda max. 279.0 to 284.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 515 (H2O, 279.0 to 284.0 nm)