N-苄基甘氨酸乙酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: (苄基氨基)乙酸乙酯
B2273-25G B2273-5G
TCIAB2273-25GEA 0 CNY
TCIAB2273-25G TCIAB2273-5G
N-苄基甘氨酸乙酯 ≥96.0% (by GC)
N-苄基甘氨酸乙酯
分子式: C₁₁H₁₅NO₂
分子量: 193.25 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009174
CAS号: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&vid=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %