氨基甲酸铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0027-25G C0027-500G
TCIAC0027-25GEA 0 CNY
TCIAC0027-25G TCIAC0027-500G
氨基甲酸铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
氨基甲酸铵
分子式: H₂NCO₂NH₄
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013010
CAS号: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2
Merck Index: 14,00507
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5918c9a89a283b768f62c369c594a222a331665f&vid=5918c9a89a283b768f62c369c594a222a331665f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %