L-焦谷氨酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P0573-25G P0573-500G
TCIAP0573-25GEA 0 CNY
TCIAP0573-25G TCIAP0573-500G
L-焦谷氨酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
L-焦谷氨酸
分子式: C₅H₇NO₃
MDL编号: MFCD00005272
CAS号: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Merck Index: 14,08001
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf53937abb59f9e171811aaf18939093d3f9b547&vid=cf53937abb59f9e171811aaf18939093d3f9b547&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=5, H2O)