膦酰基乙酸三乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 羧甲基膦酸三乙酯, 乙氧基羰酰甲基膦酸二乙酯
D1523-25G D1523-500G
TCIAD1523-25GEA 0 CNY
TCIAD1523-25G TCIAD1523-500G
膦酰基乙酸三乙酯 ≥97.0% (by GC)
膦酰基乙酸三乙酯
分子式: C₈H₁₇O₅P
分子量: 224.19 g/mol
沸点: 145°C
闪点: 165°C
MDL编号: MFCD00009177
CAS号: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&vid=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %