β-羟基异戊酸 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-羟基-3-甲基丁酸
H0701-25G H0701-5G
TCIAH0701-25GEA 0 CNY
TCIAH0701-25G TCIAH0701-5G
β-羟基异戊酸 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
β-羟基异戊酸
分子式: C₅H₁₀O₃
分子量: 118.13 g/mol
MDL编号: MFCD00059081
CAS号: 625-08-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %