4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
N0610-1G N0610-5G
TCIAN0610-1GEA 0 CNY
TCIAN0610-1G TCIAN0610-5G
4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
4-Nitro-p-terphenyl
分子式: C₁₈H₁₃NO₂
MDL编号: MFCD00044846
CAS号: 10355-53-0
EINECS: 233-775-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&vid=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C