4,4′′-二溴-对三联苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3372-1G D3372-5G
TCIAD3372-1GEA 0 CNY
TCIAD3372-1G TCIAD3372-5G
4,4′′-二溴-对三联苯 ≥95.0% (通过GC)
4,4′′-二溴-对三联苯
分子式: C₁₈H₁₂Br₂
溶点: 315°C
MDL编号: MFCD00272889
CAS号: 17788-94-2
UN号: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&vid=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %