1,2-环氧-2-甲基丙烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 氧化异丁烯, 甲基环氧丙烷, 二甲基环氧乙烷
I0323-25ML I0323-500ML
TCIAI0323-25MLEA 0 CNY
TCIAI0323-25ML TCIAI0323-500ML
1,2-环氧-2-甲基丙烷 ≥98.0% (by GC)
1,2-环氧-2-甲基丙烷
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
沸点: 52°C
闪点: –32°C
MDL编号: MFCD00066354
CAS号: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&vid=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %