4-叔丁基杯[8]芳烃 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
B1750-25G B1750-5G
TCIAB1750-25GEA 0 CNY
TCIAB1750-25G TCIAB1750-5G
4-叔丁基杯[8]芳烃 ≥98.0% (通过HPLC)
4-叔丁基杯[8]芳烃
分子式: C₈₈H₁₁₂O₈
MDL编号: MFCD00075392
CAS号: 68971-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&vid=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%