4-叔丁基杯[4]芳烃 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
B1809-1G B1809-25G B1809-5G
TCIAB1809-1GEA 0 CNY
TCIAB1809-1G TCIAB1809-25G TCIAB1809-5G
4-叔丁基杯[4]芳烃 ≥98.0% (通过HPLC)
分子式: C₄₄H₅₆O₄
MDL编号: MFCD00066280
CAS号: 60705-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&vid=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&prid=web&clid=SAPDAM