(S)-(-)-1,1′-联(2-萘酚) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1100-25G B1100-5G
TCIAB1100-25GEA 0 CNY
TCIAB1100-25G TCIAB1100-5G
(S)-(-)-1,1′-联(2-萘酚) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(S)-(-)-1,1′-联(2-萘酚)
分子式: C₂₀H₁₄O₂
MDL编号: MFCD00004068
CAS号: 18531-99-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=197463090711093d7fba0a31fa8d37de539e8f0f&vid=197463090711093d7fba0a31fa8d37de539e8f0f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C