富马酸单乙酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 反丁烯二酸单乙酯, 富马酸氢乙酯
F0359-25G F0359-250G
TCIAF0359-25GEA 0 CNY
TCIAF0359-25G TCIAF0359-250G
富马酸单乙酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
富马酸单乙酯
分子式: C₆H₈O₄
分子量: 144.13 g/mol
MDL编号: MFCD00002699
CAS号: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&vid=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity