(4-Pyridylthio)acetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1000-25G P1000-500G
TCIAP1000-25GEA 0 CNY
TCIAP1000-25G TCIAP1000-500G
(4-Pyridylthio)acetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
分子式: C₇H₇NO₂S
MDL编号: MFCD00006424
CAS号: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&vid=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&prid=web&clid=SAPDAM