次氮基三乙酸三钠盐一水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 次氮基三乙酸三钠盐
N0101-25G N0101-500G
TCIAN0101-25GEA 0 CNY
TCIAN0101-25G TCIAN0101-500G
次氮基三乙酸三钠盐一水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
次氮基三乙酸三钠盐一水合物
分子式: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MDL编号: MFCD00150789
CAS号: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d688ab776b237b1cdad8cf6ec0761b783351e07&vid=9d688ab776b237b1cdad8cf6ec0761b783351e07&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
pH 10.0 to 12.0 (50 g/L, 25 deg-C)