2,4,6-三甲氧基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T2039-1G T2039-5G
TCIAT2039-1GEA 0 CNY
TCIAT2039-1G TCIAT2039-5G
2,4,6-三甲氧基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₇H₁₀N₂O₃
沸点: 232°C
MDL编号: MFCD00829225
CAS号: 13106-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96314f723a5d94435384ee98bf9975dabaf86768&vid=96314f723a5d94435384ee98bf9975dabaf86768&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C