六甲基二硅硫烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 双(三甲基硫化硅)
H0871-25G H0871-5G
TCIAH0871-25GEA 0 CNY
TCIAH0871-25G TCIAH0871-5G
六甲基二硅硫烷 ≥97.0% (by GC)
六甲基二硅硫烷
分子式: C₆H₁₈SSi₂
分子量: 178.45 g/mol
沸点: 163°C
闪点: 23°C
MDL编号: MFCD00014851
CAS号: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&vid=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %