1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D1886-1ML D1886-5ML
TCIAD1886-1MLEA 0 CNY
TCIAD1886-1ML TCIAD1886-5ML
1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (通过GC)
1,1-Dimethoxycyclopentane
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00060058
CAS号: 931-94-2
UN号: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&vid=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %