甲基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Methylmalonic acid diethyl ester
M0366-25ML M0366-500ML
TCIAM0366-25MLEA 0 CNY
TCIAM0366-25ML TCIAM0366-500ML
甲基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
甲基丙二酸二乙酯
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174.2 g/mol
沸点: 199°C
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00009162
CAS号: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&vid=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %