亚异丙基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
D3942-25G D3942-5G
TCIAD3942-25GEA 0 CNY
TCIAD3942-25G TCIAD3942-5G
亚异丙基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
亚异丙基丙二酸二乙酯
分子式: C₁₀H₁₆O₄
分子量: 200.23 g/mol
沸点: 125°C
闪点: 80°C
MDL编号: MFCD00009147
CAS号: 6802-75-1
EINECS: 229-876-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&vid=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %