富马酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 富马酸, 反丁烯二酸二钠盐
F0070-25G F0070-500G
TCIAF0070-25GEA 0 CNY
TCIAF0070-25G TCIAF0070-500G
富马酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
富马酸钠
分子式: C₄H₂Na₂O₄
分子量: 160.04 g/mol
MDL编号: MFCD00064567
CAS号: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&vid=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency