双(甲硫代)甲烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二甲硫基甲烷, 双(甲硫基)甲烷
B1204-25ML B1204-5ML
TCIAB1204-25MLEA 0 CNY
TCIAB1204-25ML TCIAB1204-5ML
双(甲硫代)甲烷 ≥98.0% (by GC)
双(甲硫代)甲烷
分子式: C₃H₈S₂
沸点: 152°C
闪点: 44°C
MDL编号: MFCD00008564
CAS号: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01256
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&vid=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %