2-甲基-1,3-二氧戊环 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 乙醛乙二醇缩醛
M0210-25G M0210-500G
TCIAM0210-25GEA 0 CNY
TCIAM0210-25G TCIAM0210-500G
2-甲基-1,3-二氧戊环 ≥98.0% (by GC)
2-甲基-1,3-二氧戊环
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 83°C
闪点: –2°C
MDL编号: MFCD00003210
CAS号: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&vid=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %