1,3,5-三甲基六氢-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六氢-1,3,5-三甲基-1,3,5-三嗪
T1422-25ML T1422-500ML
TCIAT1422-25MLEA 0 CNY
TCIAT1422-25ML TCIAT1422-500ML
1,3,5-三甲基六氢-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3,5-三甲基六氢-1,3,5-三嗪
分子式: C₆H₁₅N₃
分子量: 129.21 g/mol
沸点: 65°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00006057
CAS号: 108-74-7
EINECS: 203-612-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed7b73a52eee9672d43ef491346eef0410084af&vid=7ed7b73a52eee9672d43ef491346eef0410084af&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %