2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T0910-25G T0910-500G
TCIAT0910-25GEA 0 CNY
TCIAT0910-25G TCIAT0910-500G
2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇
分子式: C₉H₁₉NO
MDL编号: MFCD00005983
CAS号: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN号: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&vid=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency