1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
M2242-25G M2242-5G
TCIAM2242-25GEA 0 CNY
TCIAM2242-25G TCIAM2242-5G
1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-4-piperidinemethanol
分子式: C₇H₁₅NO
分子量: 129.2 g/mol
沸点: 108°C
MDL编号: MFCD03411903
CAS号: 20691-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&vid=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %