4-氨基丁醛缩二乙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-氨基丁醛二乙缩醛
D3968-25G D3968-5G
TCIAD3968-25GEA 0 CNY
TCIAD3968-25G TCIAD3968-5G
4-氨基丁醛缩二乙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-氨基丁醛缩二乙醇
分子式: C₈H₁₉NO₂
分子量: 161.24 g/mol
沸点: 196°C
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00008227
CAS号: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&vid=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %