二乙基苯基甲烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
O0187-25G O0187-5G
TCIAO0187-25GEA 0 CNY
TCIAO0187-25G TCIAO0187-5G
二乙基苯基甲烷 ≥97.0% (by GC)
二乙基苯基甲烷
分子式: C₁₁H₁₆O₃
沸点: 104°C
闪点: 65°C
MDL编号: MFCD00009228
CAS号: 14444-77-0
EINECS: 238-421-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d456df3cc4681a9f3fceb8f878acd2238ad28e&vid=a7d456df3cc4681a9f3fceb8f878acd2238ad28e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %