四氢噻唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0793-25G T0793-5G
TCIAT0793-25GEA 0 CNY
TCIAT0793-25G TCIAT0793-5G
四氢噻唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
四氢噻唑
分子式: C₃H₇NS
沸点: 165°C
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00005211
CAS号: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&vid=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %