异丁酰乙酸乙酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-甲基-3-氧代戊酸乙酯
E0882-25G E0882-5G
TCIAE0882-25GEA 0 CNY
TCIAE0882-25G TCIAE0882-5G
异丁酰乙酸乙酯 ≥95.0% (by GC)
异丁酰乙酸乙酯
分子式: C₈H₁₄O₃
分子量: 158.2 g/mol
沸点: 90°C
闪点: 44°C
MDL编号: MFCD00009198
CAS号: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&vid=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %