4-哌啶甲醇 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-羟甲基哌啶
P1653-25G P1653-5G
TCIAP1653-25GEA 0 CNY
TCIAP1653-25G TCIAP1653-5G
4-哌啶甲醇 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-哌啶甲醇
分子式: C₆H₁₃NO
分子量: 115.18 g/mol
沸点: 135°C
MDL编号: MFCD00174228
CAS号: 6457-49-4
UN号: 3263
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&vid=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C