硫代乙醇酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 巯基乙酸乙酯
T0211-25G T0211-500G
TCIAT0211-25GEA 0 CNY
TCIAT0211-25G TCIAT0211-500G
硫代乙醇酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
硫代乙醇酸乙酯
分子式: C₄H₈O₂S
沸点: 157°C
闪点: 48°C
MDL编号: MFCD00004874
CAS号: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN号: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&vid=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %