1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B3358-25G B3358-5G
TCIAB3358-25GEA 0 CNY
TCIAB3358-25G TCIAB3358-5G
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride
分子式: C₉H₂₀ClN
MDL编号: MFCD08458922
CAS号: 479500-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&vid=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %