3-(4-氟苯甲酰)丙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
F0379-25G F0379-5G
TCIAF0379-25GEA 0 CNY
TCIAF0379-25G TCIAF0379-5G
3-(4-氟苯甲酰)丙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-(4-氟苯甲酰)丙酸
分子式: C₁₀H₉FO₃
MDL编号: MFCD00002793
CAS号: 366-77-8
EINECS: 206-679-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5867135c3ca306d73bcf0a0b375bebc72c3460d0&vid=5867135c3ca306d73bcf0a0b375bebc72c3460d0&prid=web&clid=SAPDAM