肼基甲酸苄酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
苄基肼基甲酸酯, 苄氧羰基肼
C1564-25G
C1564-5G
TCIAC1564-25GEA
0
CNY
TCIAC1564-25G
TCIAC1564-5G
肼基甲酸苄酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
肼基甲酸苄酯
分子式:
C₈H₁₀N₂O₂ 分子量: 166.18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00041890 CAS号: 5331-43-1 EINECS: 226-230-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 71.0 deg-C |