草酰氯乙酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 乙基草酰氯, 乙基乙二酰氯酯, 草酰氯单乙酯, 草酸单乙酯酰氯
C1066-25G C1066-500G
TCIAC1066-25GEA 0 CNY
TCIAC1066-25G TCIAC1066-500G
草酰氯乙酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
草酰氯乙酯
分子式: C₄H₅ClO₃
分子量: 136.53 g/mol
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00000706
CAS号: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&vid=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %