反式-1,3-二氯丙烯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D2346-25ML D2346-5ML
TCIAD2346-25MLEA 0 CNY
TCIAD2346-25ML TCIAD2346-5ML
反式-1,3-二氯丙烯 ≥98.0% (通过GC)
反式-1,3-二氯丙烯
分子式: C₃H₄Cl₂
沸点: 112°C
闪点: 21°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000985
CAS号: 10061-02-6
UN号: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&vid=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %