磷酸三(2-乙基己基)酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 磷酸三辛酯
P1022-25ML P1022-500ML
TCIAP1022-25MLEA 0 CNY
TCIAP1022-25ML TCIAP1022-500ML
磷酸三(2-乙基己基)酯 ≥98.0% (by GC)
磷酸三(2-乙基己基)酯
分子式: C₂₄H₅₁O₄P
分子量: 434.64 g/mol
沸点: 215°C
闪点: 204°C
MDL编号: MFCD00009491
CAS号: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&vid=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %