棕榈油酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
顺-9-十六烯酸
H0072-1G
H0072-100MG
TCIAH0072-1GEA
0
CNY
TCIAH0072-1G
TCIAH0072-100MG
棕榈油酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
棕榈油酸
分子式:
C₁₆H₃₀O₂ 分子量: 254.41 g/mol 沸点: 175°C 溶点: 1°C 闪点: 62°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00004437 CAS号: 373-49-9 EINECS: 206-765-9 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |