棕榈油酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
顺式-9-十六碳烯酸甲酯, 棕榈油酸甲酯
P1958-1G
P1958-100MG
TCIAP1958-1GEA
0
CNY
TCIAP1958-1G
TCIAP1958-100MG
棕榈油酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
棕榈油酸甲酯
分子式:
C₁₇H₃₂O₂ 分子量: 268.44 g/mol 沸点: 126°C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00042911 CAS号: 1120-25-8 EINECS: 214-303-2 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |